Learn More
Carbonato de gadolinio(III) hidrato, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051013
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38245-36-2
Fórmula molecular C3Gd2O9
Peso molecular (g/mol) 494.52
Número MDL MFCD00150240
Clave InChI RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
SMILES [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) carbonate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Nombre IUPAC digadolinium(3+) tricarbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.53 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%