Learn More
Yoduro de gadolinio (III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Gadolinium(III) iodide |
Punto de fusión | 926°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 537.96 |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Envase | Ampolla |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur