Learn More
Nitrato de gadolinio (III) pentahidrato, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246590
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 52788-53-1 | GdN3O9·5H2O | 433.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52788-53-1
Fórmula molecular GdN3O9·5H2O
Peso molecular (g/mol) 433.33
Número MDL MFCD00149729
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Punto de fusión 92.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Gd(NO3)3·5H2O
Índice Merck 14, 4326
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.33
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.