Learn More
Oxalato de gadolinio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049590
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100655-00-3
Fórmula molecular C6H8Gd2O13
Peso molecular (g/mol) 602.62
Número MDL MFCD00150145
Clave InChI FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
PubChem CID 92020445
Nombre IUPAC tris(oxalic acid) digadolinium hydrate
SMILES O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) oxalate hydrate
Punto de fusión 110°C (in -6H2O)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Gd2(C2O4)3·xH2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.56 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic