Learn More
Óxido de gadolinio(III), polvo blanco o gránulos, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
42.81€ - 661.29€
CAS | 12064-62-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Gd2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 362.50 |
Número MDL | MFCD00011026 |
Clave InChI | CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide |
PubChem CID | 159427 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11361019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011290.09 |
10 g |
42.81€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11381019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011290.18 |
50 g |
87.84€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11371019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011290.30 |
250 g |
362.81€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11351019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011290.A1 |
1 kg |
661.29€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption material in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12064-62-9 | |
362.50 | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
159427 |
Gd2O3 | |
MFCD00011026 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Especificaciones
Gadolinium(III) oxide | |
Rare Earth Oxides Content | |
Blanco | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011026 | |
Soluble in acid. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] | |
362.50 | |
362.5 |
2330°C | |
12064-62-9 | |
Polvo de < 10 micrómetros | |
Gd2O3 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
gadolinio(3+);oxígeno(2-) | |
159427 | |
7.407 g/cm3 |
Seguridad y manipulación
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-060-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes