Learn More
Siliciuro de gadolinio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050268
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12134-75-7
Fórmula molecular GdH8Si2+3
Peso molecular (g/mol) 221.484
Número MDL MFCD00144382
Clave InChI AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71434213
Nombre IUPAC gadolinio(3+);silano
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium silicide
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.42
Porcentaje de pureza 99.9%