Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
El Galaxy™ 48 R es ideal para aplicaciones que requieren un alto nivel de aislamiento de cultivo celular.
Marca:  Eppendorf™ CO48320001
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15471384
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Proporciona una capacidad de tamaño medio en un espacio reducido
  • El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable
  • El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme
  • Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras
  • Flujo de gas de referencia
  • Relé de alarma integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
48 l
Ambiente +4 °C a 50 °C
Sin desinfección a altas temperaturas
30,5 x 401 x 40,1 cm
Del 1 al 19 %
Pantalla estándar
1
Certificados
Ver productos accesorios