Learn More
Eppendorf™ Incubadoras Galaxy™ 48 R.
Cuando se requiere un alto nivel de aislamiento de cultivo celular o se dispone de un espacio muy limitado en el laboratorio, el Galaxy 48R apilable es la opción correcta. La desinfección a alta temperatura, una cámara sin costuras y un diseño sin ventilador hacen que sea fácil de limpiar y proporciona una alta protección contra la contaminación.
7925.00€ - 12757.50€
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | Control de oxígeno | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | Control de oxígeno | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15385194
|
Eppendorf™
CO48310001 |
Perta de vidrio interior simple | Ninguno | ||||||
15594439
|
Eppendorf™
CO48312041 |
Puerta interior de 2 divisiones | Del 1 al 19 % de control de O2 | ||||||
Descripción
- El incubador de 48 litros (1,7 pies3) ofrece una capacidad media en un tamaño compacto
- Opciones: Desinfección a alta temperatura (4 horas a 120 °C), control de O2 (p. ej., para estudios hipóxicos), puerta interior de vidrio dividida
- El diseño sin ventiladores proporciona más espacio útil
- El sistema de calentamiento directo ofrece un ambiente de incubación uniforme
- La cámara de acero inoxidable de una sola pieza y fácil de limpiar no tiene soldaduras ni hendiduras
- Bajo consumo de gas
- Relé de alarma integrado
Especificaciones
Sensor de IR |