Learn More
Eppendorf™ Incubadoras Galaxy™ 48 R.
Cuando se requiere un alto nivel de aislamiento de cultivo celular o se dispone de un espacio muy limitado en el laboratorio, el Galaxy 48R apilable es la opción correcta. La desinfección a alta temperatura, una cámara sin costuras y un diseño sin ventilador hacen que sea fácil de limpiar y proporciona una alta protección contra la contaminación.
Marca: Eppendorf™ CO48312001
Descripción
- Tamaño reducido: se puede utilizar en laboratorios más pequeños.
- Gran pantalla retroiluminada con menú de ayuda en pantalla.
- Control y registro de datos de temperatura, CO2 , aperturas de puertas y alarmas.
- El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable.
- El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme.
- Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras.
- Consumo de gas bajo.
- Relé de alarma integrado.
- Opciones disponibles basadas en el número de modelo:
- Control de gas de O2.
- Paquete de humedad.
- Desinfección a alta temperatura (4 horas a 120 °C).
- Control de O2 (por ejemplo, para estudios hipóxicos).
- Puerta de vidrio interior de dos divisiones.
Especificaciones
Sistema de alimentación ininterrumpida | |
Acero inoxidable | |
Ninguno | |
Puerta interior de 2 divisiones |
48 l | |
Sensor de IR | |
Incubadora de CO2 |