Learn More
Ácido gálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-138176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-91-7
Fórmula molecular C7H6O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00002510
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión de 253,0 °C
Color Amarillo a beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubilidad en agua:12 g/l de agua fría.Otras solubilidades: fácilmente soluble en agua caliente, muy soluble en etanol:160 g/l, acetona:200 g/l, soluble en glicerol:100 g/l, ligeramente soluble en éter:10 g/l, insoluble en benceno, cloroformo, éter de petróleo
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1.6940g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo
Gravedad específica 1,694
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.