Learn More
Monohidrato de ácido gálico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5995-86-8
Fórmula molecular C7H5O5
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00149098
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico;hidrato
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic acid monohydrate
Nombre de nota c.p.
Punto de fusión de 251,0 °C
Color Blanco a beige
Fórmula lineal (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Índice Merck 15, 4375
Información de solubilidad Solubilidad en agua:15 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, glicerol y acetona, prácticamente insoluble en benceno, cloroformo y éter de petróleo
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.12
Porcentaje de pureza ≥99% (on dry substance)
Cantidad 2,5 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10 % máx. (120 °C)
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo