Learn More
Cloruro de galio(II), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323887
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 535°C
Nombre del producto químico o material Gallium(II) chloride
Punto de fusión 164°C
Nombre de nota Ultra dry
CAS 24597-12-4
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00151526
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.26
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Acidic
Envase Ampolla
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(II) chloride, ultra dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gallium(II) chloride, ultra dry