Learn More
Bromuro de galio(III), ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416135
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-88-9
Fórmula molecular Br3Ga
Peso molecular (g/mol) 309.435
Número MDL MFCD00016100
Clave InChI SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
Nombre IUPAC tribromogalano
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 279°C
Nombre del producto químico o material Gallium(III) bromide
Punto de fusión 122°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Cristalino, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.45
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.69 g/mL