Learn More
Cloruro de galio(III), +99,99 %, (base de trazas metálicas), anhidro, gránulos, malla - 10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12387153
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-90-3
Fórmula molecular Cl3Ga
Peso molecular (g/mol) 176.08
Clave InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
Nombre IUPAC triclorogalano
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 201.0°C
Nombre del producto químico o material Gallium(III) chloride
Punto de fusión 78.0°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99+%
Fórmula lineal GaCl3
Índice Merck 15,4378
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.08
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado base de trazas de metales