Learn More
Cloruro de galio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-4408096
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-90-3
Fórmula molecular Cl3Ga
Peso molecular (g/mol) 176.073
Número MDL MFCD00011018
Clave InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
Nombre IUPAC triclorogalano
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) chloride
Color Blanco
Forma física Flake, Powder, Crystalline or Beads
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metal basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.03
Aspecto Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Densidad 2.47g/cm3