Learn More
Cloruro de galio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalizador para una serie de transformaciones, incluyendo la apertura del anillo y reciclización de epóxidos y la trimerización de alquinos. Se utiliza para detectar los neutriones solares.
92.65€ - 760.00€
CAS | 13450-90-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl3Ga |
Peso molecular (g/mol) | 176.073 |
Número MDL | MFCD00011018 |
Clave InChI | UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue |
PubChem CID | 26010 |
Nombre IUPAC | triclorogalano |
SMILES | Cl[Ga](Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15486675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.06 |
5 g |
92.65€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15496675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.14 |
25 g |
251.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15406685
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.22 |
100 g |
760.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13450-90-3 | |
176.073 | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
26010 | |
Cl[Ga](Cl)Cl |
Cl3Ga | |
MFCD00011018 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
triclorogalano |
Especificaciones
201°C | |
78°C | |
Partículas de 8 mm y hacia abajo | |
MFCD00011018 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
triclorogalano | |
26010 | |
99.999% | |
Moisture sensitive | |
2.47 |
Gallium(III) chloride | |
13450-90-3 | |
Cl3Ga | |
UN3260 | |
Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide | |
Cl[Ga](Cl)Cl | |
176.073 | |
176.03 | |
Envasado bajo argón | |
2.47 |
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-610-0
missing translation for 'rtecsNumber' : LW9100000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
- Gallium(III) chloride, ultra dry
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Gallium trichloride