Learn More
Fluoruro de galio(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049317
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 7783-51-9
Gallium(III) fluoride is employed in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-51-9
Número MDL MFCD00011021
Especificaciones
Punto de ebullición ∼1000°C
Nombre del producto químico o material Gallium(III) fluoride
Punto de fusión 800°C (sublimation)
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -20
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4354
Información de solubilidad Soluble in water (0.02g/L at 200C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.72
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.47 g/mL