Learn More
Nitrato de galio(III) hidrato, 99,9 %, base metálica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308337
5 g
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
5 g
25 g
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III) nitrate hydrate is used in the preparation of gallium nitride and other gallium compounds. It acts as a drug used to treat symptomatic hypercalcemia secondary to cancer. It finds application as an antineoplastic agent and also as an acting agent for the treatment of bone-resorptive diseases. It is involved to improve the cultural selectivity of medically significant fungi by suppression of contaminating bacterial flora.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69365-72-6
Fórmula molecular GaN3O9
Peso molecular (g/mol) 255.74
Número MDL MFCD00149723
Clave InChI CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 110°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Masa
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC galio;trinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.73 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder/flake/crystalline/beads/lump, etc.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gallium(III) nitratehydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de galio(III) hidrato, 99,9 %, base metálica, Thermo Scientific Chemicals >