Learn More
Lingote de galio, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gallium ingot |
Color | Gris-plata |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN2803 |
Cantidad | 250 g |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Formulario | Lingote |