Learn More
Metal de galio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408691
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Puede ser sólido o líquido debido a la temperatura ambiente
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-55-3
Fórmula molecular Ga
Peso molecular (g/mol) 69.72
Número MDL MFCD00134045
Clave InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nombre IUPAC galio
SMILES [Ga]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray
Densidad 5.91g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Cantidad 100 g
Formulario Puede ser sólido o líquido debido a la temperatura ambiente