Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Varillas de soporte de acero galvanizado
Support your M10 laboratory stand bases with Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Support Rod for Stand Base. The rod has an internal diameter of 12mm.
7.15€ - 9.85€
Especificaciones
Material | Acero galvanizado |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
Tipo de producto | Support Rod |
Para utilizar con (equipo) | M10 stand base |
Cantidad | 1 Ea. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10211831
|
Usbeck Laborgeraete™
2102 |
600 mm |
7.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10232911
|
Usbeck Laborgeraete™
2103 |
750 mm |
9.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10638752
|
Usbeck Laborgeraete™
2101 |
550 mm |
7.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Steel, zinc plated
- Threaded M 10
- Ø 12 mm
Especificaciones
Acero galvanizado | |
Support Rod | |
1 Ea. |
12 mm | |
M10 stand base |