Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación gamma
Los protectores de radiación gamma en ángulo fijo de 15 grados y una base curva de diversas dimensiones son perfectos para la protección contra la radiación gamma.
2435.00€ - 3275.00€
Especificaciones
Tipo de producto Protector de radiación gamma
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
12357187
Ver documentos
Fisherbrand™
CSR-S2TG
Ángulo de 15°
2765.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Añadir a la cesta
12337187
Ver documentos
Fisherbrand™
CSR-S2OTG
Ángulo de 45°
3275.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Añadir a la cesta
12337177
Ver documentos
Fisherbrand™
CSR-S1OG
Ángulo fijo pequeño de 45°
2435.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protector de radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación gamma, protector, ángulo fijo de 15 grados, base curva, dimensiones de 350 x 150 x 530 mm (An x F x Al)
  • Proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras, especialmente cuando el usuario está sentado.
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo.
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
  • Disponible en dos tamaños, con una base plana para proporcionar protección de superficies o una base curva que se ajusta cómodamente sobre bandejas de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Protector de radiación gamma