Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos estériles sin látex GAMMEX™
Los guantes de neopreno están 100 % libres de aceleradores químicos para eliminar el riesgo de látex de tipo I y minimizar las alergias químicas de tipo IV o las sensibilidades cutáneas.
Marca:  Ansell 340006065
167.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16366871
  • 233.00€ / 50 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Descripción
  • 100 % sin acelerador químico para eliminar el riesgo de látex de tipo I y minimizar las alergias a productos químicos de tipo IV o las sensibilidades cutáneas
  • Acabado externo suave y antideslizante para una manipulación y agarre seguros de los instrumentos
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos utilizados en hospitales
  • El guante interior presenta un revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™ para la colocación en húmedo
  • La longitud extendida del manguito proporciona una protección adicional
Especificaciones
Especificaciones
ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Sí
0,65
Sí
7,48 mil
Sí
7,09 mil
sin polvo
5,91 mil
Sí
KLMNPT
Sí
GAMMEX™ sin látex
30,5 cm
EN 455 Parte 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Asistencia sanitaria
Verde
Sin textura
0,19 mm
Neopreno
0,18 mm
6.5
0,15 mm
Tipo A
Bacterias, hongos CON protección antivirus
Con reborde
12 in