Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos estériles sin látex GAMMEX™
Los guantes de neopreno están 100 % libres de aceleradores químicos para eliminar el riesgo de látex de tipo I y minimizar las alergias químicas de tipo IV o las sensibilidades cutáneas.
Marca: Ansell 340006075
167.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 100 % sin acelerador químico para eliminar el riesgo de látex de tipo I y minimizar las alergias a productos químicos de tipo IV o las sensibilidades cutáneas
- Acabado externo suave y antideslizante para una manipulación y agarre seguros de los instrumentos
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos utilizados en hospitales
- El guante interior presenta un revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™ para la colocación en húmedo
- La longitud extendida del manguito proporciona una protección adicional
Especificaciones
ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671 | |
Sí | |
0,65 | |
Sí | |
7,48 mil | |
Sí | |
7,09 mil | |
sin polvo | |
5,91 mil | |
Sí | |
KLMNPT | |
Sí | |
GAMMEX™ sin látex | |
30,5 cm |
EN 455 Parte 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001 | |
Asistencia sanitaria | |
Verde | |
Sin textura | |
0,19 mm | |
Neopreno | |
0,18 mm | |
7,5 | |
0,15 mm | |
Tipo A | |
Bacterias, hongos CON protección antivirus | |
Con reborde | |
12 in |