Learn More
BINDER™ Kit de conexión para botellas de gas
Kit de conexión para botellas de gas - para CO2, compuesto por un reductor de presión de botella con piezas de conexión y manguera de 5 m
Marca: BINDER™ 8012-0014
339.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Regulador de presión del depósito de gas
- Con piezas de conexión y manguera de 5 metros
Especificaciones
Juego de conexión de cilindro de gas: para CO2, que consiste en un regulador de presión del depósito de gas con piezas de conexión y una manguera de 5 metros | |
Acero | |
For use with CO2 gas | |
Presión máxima de 10 bar |
Cámaras BINDER series CB-S, CB, CBF | |
Accesorio, kit de conexión de cilindro de gas | |
Manguera de 5 m, piezas de conexión |