Learn More
GBX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | GBX2 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16851245
|
Proteintech
21639-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16841245
|
Proteintech
21639-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Altered expression of GBX2, part of the homeobox-containing human family of DNA-binding transcription factors, is associated with therapy failure and death in patients with multiple types of cancer.Especificaciones
GBX2 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P48031, P52951 | |
14472, 2637 | |
GBX2 Fusion Protein Ag16288 | |
Primary | |
-20°C | |
GBX2 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
gastrulation brain homeobox 2, GBX2, Homeobox protein GBX 2 | |
Gbx2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |