Learn More
Cytiva EIA BioTrak™ para cGMP directa
Uso para la medición directa de cGMP en lisados celulares. EIA Cytiva Life Sciences™ cGMP Direct BioTrak™ es un nuevo reactivo de lisis que permite la medición de cGMP sin necesidad de retirar reactivos de extracción.
Marca:  Cytiva RPN226
Código de producto. 10762257
  • 1133.00€ / cada uno
Descripción
  • Intervalo doble: 2–512 fmol/pocillo [acetilación], 50–12 800 fmol/pocillo [no acetilación]
  • Sensibilidad: 14 pg/ml [acetilación], 161 pg/ml [no acetilación]
  • Protocolo de un día
  • Método flexible: selección de protocolos de ensayo
  • Protocolo de ensayo rápido
  • No radioactivo
  • Control preciso y exacto
  • Sustrato listo para usar
  • Reactivo codificado por color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
14pg
Microplacas de 96 pocillos
Reactivos de acetilación, Reactivos de lisis
De 2 °C a 8 °C
EIA Biotrak para cGMP directa
Inmunoensayo enzimático para la medición directa de cGMP
96 determinaciones
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1