Learn More
Cytiva Medios de flujo rápido Chelating Sepharose™
Usar para purificación de péptidos y proteínas recombinantes y nativas con una afinidad para iones metálicos El medio Fast Flow Chelating Sepharose™ proporciona un sólido rendimiento y soporte normativo.
Marca:  Cytiva 17-0575-01
Código de producto. 10677085
  • 520.00€ / cada uno
Descripción
  • Los medios de cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados cumplen con las exigencias industriales de seguridad de suministro, rendimiento sólido y soporte normativo
  • Se suministra libre de iones metálicos, lo que permite cargar con su ion metálico de elección para una selectividad optimizada
  • 6 % de gránulos de agarosa entrecruzada modificada con inodiacético inmovilizado en el base matriz por medio de enlaces de éter estables y brazos espaciadores suficientemente largos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 M de NaOH, etanol al 20 %, 8 M de clorhidrato de guanidina , 8 M de urea, 0,01 M de HCl, detergente no iónico, tampón de acetato de pH 4
50 ml
250 mm
10psi
90 μm
De 4° a 30 °C
Chelating Sepharose
Medio FF de sefarosa quelante
9,84 in
Ácido iminodiacético
De 3 a 13
Agarosa entrecruzada al 6 %
Purificación de péptidos y proteínas recombinantes y nativas con una afinidad para iones metálicos
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Chelating Sepharose Fast Flow, 50 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.