Learn More
Cytiva Columna HiPrep™ Q HP 16/10
Código de producto. 13538800 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Proporcionan separaciones rápidas y preparativas de proteínas y otras biomoléculas
  • Intercambiador de aniones resistente diseñado para separaciones de cromatografía de intercambio iónico preparativo
  • La agarosa altamente entrecruzada proporciona una excelente estabilidad química y física
  • El diseño delgado y moderno permite un manejo y una conexión sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiPrep Q CV 16/10
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal De 1 a 5 ml/min
Para utilizar con (aplicación) HiPrep Q HP es una potente columna de cromatografía de intercambio aniónico de 20 ml para la purificación de proteínas a pequeña escala y de alta resolución.
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 20 mL
Cantidad 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep Q HP 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.