Learn More
Cytiva Depósito de tampón LabMate™ PD-10
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Descripción
- Con las columnas desechables de desalado PD-10, el tampón de lavado y equilibrado se puede aplicar en un solo paso con el protocolo de flujo por gravedad
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Depósito de tampón |
Cantidad | 10 Paq. |
Tipo de columna | Column Accesory |
Para utilizar con (aplicación) | Intercambio de tampones y desalinización de alta recuperación, así como eliminación de compuestos de bajo peso molecular con el medio Sephadex G-25; facilita y hace que sea más cómodo equilibrar la columna PD-10 |