Learn More
Biochrom Software SWIFT II
Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11. Proporciona funciones de seguimiento de auditoría, capacidades de exportación a hojas de cálculo y módulos para una variedad de aplicaciones. Compatible con Ultrospec 2100, 3100, 3300 y 6300 Pro e incluido de serie para Ultrospec 4300 y 5300 Pro
Marca: Biochrom 80-2117-57
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Vista previa de impresión de los resultados, con personalización de formato
- Excelentes capacidades de exportación a hojas de cálculo
- Compatible con Ultrospec 2100, 3100, 3300 y 6300 Pro e incluido de serie para Ultrospec 4300 y 5300 Pro
Especificaciones
Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11 | |
Ultrospec 2100, 3100, 3300 y 6300 Pro y se incluye de serie para Ultrospec 4300 y 5300 Pro. |