Learn More
Invitrogen™ Vector lineal GeneArt™ pUC19L para clonación sin costuras
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El Vector lineal GeneArt™ pUC19L es una versión lineal lista para usar del popular vector de clonación pUC19. El plásmido pUC19L (2,7 Kbp) se ha diseñado específicamente como vector de clonación y ensamblaje de ADN para el Kit de clonación y ensamblaje GeneArt™ (n.º cat. A13288). El vector se fabrica a partir de la digestión del plásmido pUC19 superhelicoidal con las enzimas de restricción PstI y KpnI, y se prueba para la clonación de hasta 4 fragmentos de ADN.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Algunas de las características y elementos clave del vector pUC19L son:
- El gen lacZα permite un fácil cribado de colonias azules⁄blancas para la selección de recombinantes.
- Origen pUC de la replicación (vector con número de copias alto)
- Resistencia a la ampicilina para la selección en E.coli
- 6 sitios de restricción prácticos y validados que flanquean la región de clonación
- Se ha probado su funcionalidad mediante el ensamblaje con 4 fragmentos de ADN con el Kit de clonación y ensamblaje GeneArt™.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar el producto a - 80 °C. Se garantiza la estabilidad del vector durante 6 meses si se almacena correctamente. |
Descripción | Indicador: Beta-Gal (lacZ) |
Para utilizar con (aplicación) | Clonación de PCR, clonación perfecta y ensamblaje genético |
Incluye | El producto contiene 5 viales de Vector pUC19L con una concentración de 50 ng⁄ml. Cada vial contiene suficiente plásmido para 4 reacciones de clonación utilizando Kit de clonación y ensamblaje GeneArt™ Seamless (A13288, debe adquirirse por separado). |
N.º de reacciones | 20 |
Tipo de producto | Vector para clonación perfecta GeneArt™ lineal pUC19L |
Cantidad | 20 reacciones |
Volumen de muestra | 13 Kb en total (vector más todos los insertos), hasta 4 fragmentos |
Vector | Vector de clonación sin costuras, lineal |