Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath
La unidad de control termostático digital y el depósito de plástico brindan aplicaciones sencillas que requieren un control de temperatura preciso.
1215.00€ - 1510.50€
Especificaciones
Pantalla LED de 4 dígitos
Material Plástico
Preconfiguración de temperatura 3
Resolución de temperatura ±0.1°C
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones interiores (F x An x Al) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones interiores (F x An x Al) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12737809
Ver documentos
Grant Instruments™
T100-P12
325 x 280 x 155 mm 12 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12747809
Ver documentos
Grant Instruments™
T100-P18
510 x 290 x 155 mm 18 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12727809
Ver documentos
Grant Instruments™
T100-P5
240 x 160 x 155 mm 5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Stability ±0.05°C.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (T-Clamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
Especificaciones
Especificaciones
LED de 4 dígitos
3
±0,05 °C
120/230 V
Plástico
±0.1°C
0,1 °C