Learn More
Rotor de fondo redondo de aluminio Genevac™
Rotor de aluminio para concentrador centrífugo
Marca: Genevac QRC-16100-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba• Rotores miVac Quattro
Especificaciones
Aluminio | |
Rotor | |
100 tubos |