Learn More
Rotor de fondo redondo de aluminio Genevac™
Rotor de aluminio para concentrador centrífugo
Marca: Genevac DRC-18150-006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba• Rotores miVac ADN, Duo y Quattro
Especificaciones
Aluminio | |
Rotor | |
6 tubos |