Learn More
Telururo de germanio(II), polvo negro, 99,999 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Germanium(II) telluride |
Punto de fusión | 725°C |
Color | Negro |
Forma física | Polvo de malla -200 |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.19 |
Densidad | 6.14 |