Learn More
Cloruro de germanio(IV), 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396008
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
It is used as a catalyst in the conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquids, as a reducing agent in combination with triphenylphosphine (TPP) for the reduction of alpha-bromo carboxylic acid derivatives, and in the production of pure germanium. It also finds use as an intermediate for several optical processes. It is one of the most important dopants in silica glass for optical fibers. It is employed in the preparation of germanium dioxide which is used for wide camera lens, microscopy, IR-transparent glasses/windows/lenses, and for the core of fiber-optic lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10038-98-9
Fórmula molecular Cl4GeH8
Peso molecular (g/mol) 222.49
Número MDL MFCD00011029
Clave InChI VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Especificaciones
Punto de ebullición 83.1°C
Nombre del producto químico o material Germanium(IV) chloride
Punto de fusión -49.5°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal GeCl4
Número UN UN3264
Índice Merck 14,4410
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,chloroform,carbon tetrachloride. Insoluble in hydrochloric acid and sulphuric acid.
Nombre IUPAC tetraclorogermano
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.4
Porcentaje de pureza 99.9999%
Olor Acidic
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.874 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.