Learn More
Etóxido de germanio(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306988
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 14165-55-0
It is a sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14165-55-0
Número MDL MFCD00015121
Sinónimo Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium(IV) ethoxide
Punto de fusión -72°C
Color Incolora
Densidad 1.14 g/mL
Punto de ebullición 185.5°C
Temperatura de inflamación 49°C (121°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal Ge(OC2H5)4
Índice de refracción 1.407
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.84
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido