Learn More
Piezas de germanio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Germanium |
Color | Plata |
Forma física | Piezas, 3,2 mm y hacia abajo |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% (Metals basis) |
Olor | Odorless |
Aspecto | Silver-colored pieces |
Presión de vapor | 0 hPa |
Densidad | 5.32g/cm3 |