Learn More
Tetracloruro de germanio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114170
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10038-98-9
Fórmula molecular Cl4GeH8
Peso molecular (g/mol) 222.49
Número MDL MFCD00011029
Clave InChI VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Especificaciones
Punto de ebullición 82.0°C to 84.0°C
Nombre del producto químico o material Germanium tetrachloride
Punto de fusión -49.5°C
Nombre de nota 99.99%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal GeCl4
Índice Merck 15, 4444
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ether, carbon disulfid and, other organic solvents, insoluble in concentrated hydrochloric acid
Nombre IUPAC tetraclorogermano
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.84
Densidad 1.8400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Germanium tetrachloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.