Learn More
Alfa Aesar™ GGTI-2147
Marca: Alfa Aesar™ J65022.!D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
0,5mg | |
De - 30 °C a - 10 °C | |
191102-87-1 | |
470,56 | |
Higroscópico; sensible a la luz | |
GGTI-2147 |
Blanco apagado | |
Un peptidomimético no tiólico permeable a las células que actúa como un potente y selectivo inhibidor I de geranil geraniltransferasa. | |
C28H30N4O3 | |
(S)-metil 2-(4-(((1H-imidazol-4-il)metil)amino)-2-(naftaleno-1-il)benzamido)-4-metilpentanoato; | |
Soluble en DMSO | |
Sólido |