Learn More
Ácido giberélico A4+A7, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gibberellic Acid A4+A7 |
Tipo | Gibberellic Acid A4+A7 |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Punto de ebullición | de 582 °C |
Información de solubilidad | Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate |
Porcentaje de pureza | 90% |