Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™, HEPES
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM Gibco™, con alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™, HEPES se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
75.75€ - 596.00€
Especificaciones
Clasificación | Libre de material de origen animal |
---|---|
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Sterilization Method | Estéril con filtro |
Requires: Suplementación
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15235697
![]() |
Gibco™
10564011 |
500 mL |
75.75€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11340872
|
Gibco™
10564037 |
5 L |
337.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11350872
|
Gibco™
10564045 |
10 L |
596.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Sin piruvato sódico |
1 X | |
Estéril con filtro | |
Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.