Learn More
Tinción Giemsa (cristalina), Fisher BioReagents
16.49€ - 21.53€
CAS 51811-82-6
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 291.80
Número MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clave InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10002764
SDS Ver documentos
Fisher BioReagents
BP2422-5
5 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10276014
SDS Ver documentos
Fisher BioReagents
BP2422-10
10 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Giemsa es una tinción biológica utilizada para películas de sangre finas para diferenciar leucocitos, para teñir parásitos maláricos en películas de sangre finas y gruesas, y para teñir médula ósea para mostrar la morfología celular.
Especificaciones
51811-82-6
291.80
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
(7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
C14H14ClN3S
MFCD00012112,MFCD00081642
13735
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Especificaciones
Giemsa Stain
51811-82-6
C14H14ClN3S
Pass Test
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
291.80
291.8
Polvo
300°C
Pass Test
MFCD00012112,MFCD00081642
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
(7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
13735
Verde
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT
Nombre del producto
  • Giemsa Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2