Learn More
Gilson™ Accesorio para sistema de pipeteo completo PIPETMAN™-Jimmy™: abridor de microtubos
GREENER_CHOICE
Para uso con pipetas PIPETMAN Classic™ y PIPETMAN Neo™
Marca:  Gilson™ F144983
Código de producto. 10188304
  • 42.25€ / paquete de 3
Fecha estimada de envoi: 20-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para abrir microtubos de tapón a presión y de tapón de rosca
  • Aumenta la eficiencia de la tubería, reduce la fatiga asociada con la apertura manual del tubo y elimina el modo común de contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Todas las pipetas con puntas montadas
Abridor de microtubos
3 Pk.
Polipropileno
Sistema de pipeteo completo PIPETMAN™