Learn More
Gilson™ Accesorio de pipeta PIPETMAN M™, Power Carrusel
Cómoda solución de carga para hasta 5 pipetas PIPETMAN M™. El accesorio de pipeta Gilson™ PIPETMAN M™, Power Carrousel proporciona una protección óptima frente a golpes y contaminación y garantiza un trabajo continuo.
Marca:  Gilson™ FB1001
Código de producto. 12366172
  • 829.00€ / cada uno
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Descripción
  • Eficiencia mejorada: Ahorre tiempo, carga tu equipo PIPETMAN de una vez en solo 1 hora (al 80 % de su capacidad y al 100 % en 3 horas)
  • Protección de pipetas: Protege de golpes y contaminación, las pipetas cuelgan verticalmente para evitar que los líquidos corran dentro del eje
  • Funcionamiento cómodo: El cabezal giratorio permite acceder fácilmente a la pipeta de su elección
  • Banco organizado que ahorra espacio: Su diseño compacto permite disponer de un banco de trabajo limpio, ordenado y organizado. Además, el cable desenrollable evitará cualquier problema de espagueti de cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polipropileno
Pipeta monocanal Pipetteman™ M.
1
Pipettes
Carrusel eléctrico
Qty 1 Power Carrousel
8.03 in