Learn More
Macherey-Nagel™ Gilson ASPEC Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
For automated systems or vacuum manifolds
291.00€ - 518.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
---|---|
Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
Incluye | Tapón |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12897911
|
Macherey-Nagel™
730071ASP |
1 ml | 100 mg |
291.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12801071
|
Macherey-Nagel™
730073ASP |
3 ml | 500mg | N/A | |||||
12874451
|
Macherey-Nagel™
730075ASP |
6 ml | 1 g |
518.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sistemas automatizados o colectores de vacío CHROMABOND™
- Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
- Alta capacidad de carga y eficacia de separación
- Contrapresión constante, sellado hermético
- Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
Columnas de extracción en fase sólida | |
Tapón |