Learn More
Gilson™ Micropipetas de volumen fijo PIPETMAN™ F
Pipeta de desplazamiento de aire de volumen fijo específica que garantiza que no existe el riesgo de que se produzcan errores de selección del volumen.
270.00€ - 293.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Azul |
Desechables | Reusable |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10403952
![]() |
Gilson™
F123605 |
200 μl | ± 1,6 μl | F200 | |||||
10235692
![]() |
Gilson™
F123604 |
20 μl | ± 0,2 μl | F20 | |||||
10041912
![]() |
Gilson™
F123770 |
2 μl | ± 0,08 μl | F2 | |||||
10799134
![]() |
Gilson™
F123775 |
25 μl | ± 0,25 μl | F25 | |||||
10112862
![]() |
Gilson™
F123772 |
10 μl | ± 0,1 μl | F10 | |||||
10676073
![]() |
Gilson™
F123606 |
1000 μl | ± 8 μl | F1000 | |||||
10255592
![]() |
Gilson™
F123771 |
5 μl | ± 0,1 μl | F5 | |||||
10453562
![]() |
Gilson™
F123778 |
50 μl | ± 0,4 μl | F50 | |||||
10001952
![]() |
Gilson™
F123790 |
500 μl | ± 4 μl | F500 | |||||
10719524
![]() |
Gilson™
F123788 |
300 μl | ± 3,5 μl | F300 | |||||
10347662
![]() |
Gilson™
F123784 |
100 μl | ± 0,8 μl | F100 | |||||
10061922
![]() |
Gilson™
F123787 |
250 μl | ± 3 μl | F250 | |||||
10225692
![]() |
Gilson™
F123789 |
400 μl | ± 3,6 μl | F400 | |||||
12326122
![]() |
Gilson™
F123607 |
5000 μl | ± 30 μl | F5000 | |||||
Descripción
- La micropipeta de volumen fijo dedicada garantiza resultados fiables y homogéneos
- Los usuarios del laboratorio pueden ajustar el volumen para líquidos densos o viscosos
- El mecanismo de volumen único proporciona una alternativa de bajo coste para el diagnóstico clínico, el control de calidad y los análisis rutinarios
Los errores máximos permisibles Gilson solo se garantizan cuando se utilizan micropipetas PIPETMAN con las puntas Gilson PIPETMAN recomendadas.
Especificaciones
GLP | |
Azul | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Pistón de acero inoxidable y empuñadura de PVDF | |
4,25 in | |
12,48 in | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Reusable | |
1 | |
Pipeta de volumen fijo | |
3 años | |
10.8 cm | |
31.7 cm |