Learn More
Liebherr™ Refrigeradores de aire forzado serie GKPv ProfiLine GN 2/1
Proporciona un rendimiento de refrigeración excepcional para una frescura de grado profesional a largo plazo. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ GKPv de la serie ProfiLine GN 2/1 cuentan con refrigeración dinámica asistida por ventilador con un revestimiento/exterior moldeado de acero inoxidable para una unidad altamente sólida y fiable.
Especificaciones
Tipo | Refrigerador de uso general |
---|---|
Capacidad del estante (métrico) | 60 kg |
Descongelación | Automático |
Seguridad de acceso | Bloqueo por llave |
Refrigerante | R 290 |
Descripción
- Carcasa exterior de acero inoxidable: Construido con paneles laterales de una sola hoja sin huecos, lo que lo hace extremadamente higiénico y fácil de limpiar
- Refrigeración dinámica por aire forzado: los ventiladores altamente eficientes enfrían rápidamente los artículos recién almacenados y mantienen una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior
- Cubierta del compartimento extraíble con bisagras hacia arriba: Los componentes de refrigeración están integrados en la sección superior para permitir un acceso fácil para tareas de limpieza o mantenimiento
- Alarma de temperatura: Indica si se han incumplido los umbrales superior o inferior mediante señales acústicas y visuales para proporcionar la máxima seguridad
- Pantalla digital con controles electrónicos: La pantalla externa es fácil de ver y usar sin abrir la puerta, y tiene un teclado de membrana resistente y fácil de limpiar
- Patas de altura ajustable: Ofrece una amplia separación del suelo para una limpieza diaria fácil y cómoda bajo el equipo
- Puerta SwingLine con mango integrado de longitud completa: Las puertas elegantes y ergonómicas permanecen abiertas a 90° para facilitar la carga/extracción y se cierran automáticamente a menos de 60°
- Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes operativos con compresores, condensadores y otros componentes de calidad superior
- Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente: Mínimo efecto invernadero y sin potencial de agotamiento de la capa de ozono y con una eficiencia energética extraordinaria
Especificaciones
Refrigerador de uso general | |
Automático | |
R 290 | |
83 mm (pared) a 60 mm (puerta) | |
Digital, externo | |
Electrónico | |
Pata ajustable, alarma | |
220/240 V |
60 kg | |
Bloqueo por llave | |
Acero inoxidable | |
Acero con cromo-níquel | |
Acero inoxidable | |
Gastronorm 2/1, 53 x 65 cm (longitudinal) | |
ProfiLine | |
50 Hz |