Learn More
Liebherr™ Refrigeradores de aire forzado serie GKPv ProfiPremiumLine GN 2/1
Proporciona una refrigeración excepcional para una frescura de grado profesional a largo plazo. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ serie GKPv ProfiPremiumLine GN 2/1 cuentan con refrigeración asistida por ventilador, un sistema de control electrónico con registro integrado y revestimiento/exterior de acero inoxidable para una unidad robusta y fiable.
Especificaciones
Tipo | Frigorífico de uso general |
---|---|
Intervalo de temperatura | -2°C a +15°C |
Refrigerante | R 290 |
Modelo de puerta | Cierre automático SwingLine |
Capacidad del estante (métrico) | 60 kg |
Descripción
- Carcasa exterior de acero inoxidable: Construido con paneles laterales de una sola hoja sin huecos, lo que lo hace extremadamente higiénico y fácil de limpiar
- Refrigeración dinámica por aire forzado: los ventiladores altamente eficientes enfrían rápidamente los artículos recién almacenados y mantienen una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior
- Cubierta del compartimento extraíble con bisagras hacia arriba: Los componentes de refrigeración están integrados en la sección superior para permitir un acceso fácil para tareas de limpieza o mantenimiento
- Interfaz de bus serie: El sistema de control electrónico utiliza una interfaz RS 485 para conectarse al software de monitorización de temperatura/alarma externo
- Alarma de temperatura: Indica si se han incumplido los umbrales superior o inferior mediante señales acústicas y visuales para proporcionar la máxima seguridad
- Pantalla digital con controles electrónicos: La pantalla externa es fácil de ver y usar sin abrir la puerta, y tiene un teclado de membrana resistente y fácil de limpiar
- Apertura con pedal: El equipo se puede abrir con un pedal cuando los brazos o las manos están ocupados y no están disponibles
- Patas de altura ajustable: Ofrece una amplia separación del suelo para una limpieza diaria fácil y cómoda bajo el equipo
- Puerta SwingLine con mango integrado de longitud completa: Las puertas elegantes y ergonómicas permanecen abiertas a 90° para facilitar la carga/extracción y se cierran automáticamente a menos de 60°
- Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes operativos con compresores, condensadores y otros componentes de calidad superior
- Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente: Efecto invernadero mínimo y sin potencial de agotamiento del ozono con una eficiencia energética excepcional
Especificaciones
Frigorífico de uso general | |
R 290 | |
60 kg | |
83 mm (pared) a 60 mm (puerta) | |
Digital, externo | |
Electrónica | |
Pedal, patas regulables, alarma | |
Automático | |
Interfaz de bus serie RS 485 | |
50 Hz |
-2°C a +15°C | |
Cierre automático SwingLine | |
Acero inoxidable | |
Cromo-níquel-acero | |
Acero inoxidable | |
Gastronorm 2/1, 53 x 65 cm (longitudinalmente) | |
ProfiPremiumLine | |
Cierre con llave | |
220/240 V |